Learn More
2,2'-[butano-1,4-diilbis(piperazina-1,4-diil)]dipirimidina, Mikromol™
Descripción
2,2'-[butano-1,4-diilbis(piperazina-1,4-diil)]dipirimidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine |
| CAS | 257877-45-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H30 N8 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Buspirone Hydrochloride Imp. E (EP), Buspirone Imp. E (EP), 2,2'-[Butane-1,4-diylbis(piperazine-1,4-diyl)]dipyrimidine, Buspirone Hydrochloride Imp. C (EP), Buspirone Hydrochloride Impurity C, Buspirone Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H30N8/c1(9-25-11-15-27(16-12-25)19-21-5-3-6-22-19)2-10-26-13-17-28(18-14-26)20-23-7-4-8-24-20/h3-8H,1-2,9-18H2 |
| SMILES | C(CCN1CCN(CC1)c2ncccn2)CN3CCN(CC3)c4ncccn4 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[4-(4-pirimidin-2-ilpiperazin-1-il)butil]piperazin-1-il]pirimidina |
| Mostrar más |