Learn More
2,2'-Bs(trifluorometil)-10H-3,10'-bifenotiazina, TRC
Código de producto. 30457291
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457291 250 mg 250 miligramos
30452669 50 mg 50 miligramos
30453992 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457291 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790410250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Nombres de analitos o componentes 2,2’-Bs(trifluoromethyl)-10H-3,10'-biphenothiazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C26 H14 F6 N2 S2
Fórmula InChI InChI=1S/C26H14F6N2S2/c27-25(28,29)14-9-10-23-20(11-14)34(18-6-2-4-8-22(18)36-23)19-13-24-17(12-15(19)26(30,31)32)33-16-5-1-3-7-21(16)35-24/h1-13,33H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(c2c1)c4cc5Sc6ccccc6Nc5cc4C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)-3-[2-(trifluorometil)fenotiazin-10-il]-10H-fenotiazina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 532.523
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.05