Learn More
2-(2-Bromofenil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407238 2 g 2 g
15417238 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60739.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65185-58-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
2-(2-Bromophenyl)ethylamine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(2-bromofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65185-58-2
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD01529874
Clave InChI ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromophenethylamine, 2-2-bromophenyl ethanamine, 2-2-bromophenyl ethylamine, 2-2-bromophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 2-bromo, 2-bromo phenethylamin, 2-2-bromopheneyl ethylamine, 1-amino-2-bromophenyl ethane, 2-bromo phenethylamine, 2-bromo-phenethylamine
PubChem CID 2734091
Nombre IUPAC 2-(2-bromofenil)etanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCN)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromophenyl)ethylamine
Densidad 1.396
Punto de ebullición 253°C
Índice de refracción 1.577
Cantidad 2 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 97%