Learn More
2-(2-Bromofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromophenyl)ethanol |
| CAS | 1074-16-4 |
| Fórmula molecular | C8H9BrO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyethyl)bromobenzene, 2-Bromobenzeneethanol, 2-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenethyl Alcohol, o-Bromophenylethyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2 |
| SMILES | OCCc1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |