Learn More
2-[2-(Brometil)fenil]tiofeno, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10279222
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10279222 1 g 1 g
10035852 250 mg 250 miligramos
10112804 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10279222
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC35508DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 791078-04-1
Fórmula molecular C11H9BrS
Peso molecular (g/mol) 253.157
Número MDL MFCD07368537
Clave InChI IJNVNLWIQXMBPA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7060555
Nombre IUPAC 2-[2-(bromometil)fenil]tiofeno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-2-bromomethyl phenyl thiophene, 2-thien-2-yl benzyl bromide, thiophene,2-2-bromomethyl phenyl, 1-bromomethyl-2-thien-2-yl benzene, thiophene, 2-2-bromomethyl phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.16
Porcentaje de pureza 95%