Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromoethyl)-1, 3-dioxolane |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Densidad | 1.5400g/mL |
| Punto de ebullición | 68°C to 70°C (8.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 65°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4783 to 1.4803 |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.