Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano, 95 %, estabilizado con plata, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410303 10 g 10 g
11420303 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11441.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18742-02-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is used as a pharmaceutical intermediate, dioxolanes, acetals, ketals, building blocks, chemical synthesis, organic building blocks and oxygen compounds. 1,1-(Ethylenedioxy)-3-bromopropane is used in the synthesis of EGFR inhibitors. Also used in the synthesis of orally active agents of cancer and cell proliferation with quinoline substructures. It is also used as flavouring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxolano se utiliza como intermedio farmacéutico, dioxolanos, acetales, cetales, compuesto básico, síntesis química, compuestos básicos orgánicos y compuestos de oxígeno. El 1,1-(etilenedioxi)-3-bromopropano se utiliza en la síntesis de inhibidores de EGFR. También se usa en la síntesis de agentes orales activos de cáncer y proliferación celular con subestructuras de quinolina. Además, se emplea como agente aromatizante.
Solubilidad
Es inmiscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Condiciones de almacenamiento recomendadas: De 2 a 8 °C. Sensible a la luz. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18742-02-4
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00003216
Clave InChI GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl, bromoethyl-1,3-dioxolane, acmc-1bol0, 2-2-bromoethyl-dioxolane, ksc496m8b, 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxolane, 2-2-bromoethyl-1,3-dioxolan
PubChem CID 87776
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxolano
SMILES BrCCC1OCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2- (2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Nombre de nota Stabilized with silver
Densidad 1.512
Punto de ebullición 68°C to 70°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 103516
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad It is immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane