Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxano, TRC
Código de producto. 30345323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345323 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6871751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
CAS 33884-43-4
Fórmula molecular C6H11BrO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-(2-Bromoethyl)-m-dioxane, 2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 2-(beta-Bromoethyl)-1,3-dioxane, 3,3-(Trimethylenedioxy)propyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
SMILES BrCCC1OCCCO1
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxano
Peso molecular (g/mol) 195.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9942