Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677030 10 g Frasco de vidrio 10 g
10461050 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297930100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33884-43-4
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00006567
Clave InChI KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxano
SMILES CC(Br)C1OCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.4400g/mL
Punto de ebullición 67.0°C to 70.0°C (2.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.