Learn More
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394384 10 g 10 g
11304394 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394384 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00958.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 33884-43-4 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane, Provides a useful means of introducing a masked β-formylethyl group. In comparison with the corresponding dioxolane (following entry), the dioxane is more stable to acid, and the Grignard is thermally stable. Reaction of the Grignard with an acid chloride gives the ketone in high yield without further reaction to the tertiary alcohol. Subsequent hydrolysis of the 1,3-dioxane gives the -ketoaldehyde. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxano ofrece una manera útil para introducir un grupo enmascarado de ß-formiletilo. En comparación con el correspondiente dioxolano (después de la entrada), el dioxano es más estable al ácido y el Grignard es térmicamente estable. La reacción de Grignard con un cloruro ácido aporta la cetona en alto rendimiento sin reacción adicional al alcohol terciario. La hidrólisis posterior del 1,3-dioxano produce el -cetoaldehído. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No es soluble en agua, sino soluble en disolvente orgánico como el etanol.
Notas
Sensible al calor y al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33884-43-4
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00006567
Clave InChI KXMZOKKPQZRPRN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-2-bromoethyl-1,3-dioxane, 1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl, 3-bromopropionaldehyde trimethylene acetal, 2 2-bromoethyl-1,3-dioxane, 2-2-bromoethyl-1,3 dioxane, bromoethyl-1,3-dioxane, acmc-209i3o, 2-2-bromoetyl 1,3-dioxane, wmdhqehpovoeog-uhfffaoysa, 2-2-bromoethyl 1,3-dioxane
PubChem CID 520656
SMILES CC(Br)C1OCCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Densidad 1.434
Punto de ebullición 67°C to 70°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 10 g
Beilstein 1421628
Información de solubilidad It is not soluble in water but soluble in organic solvent such as ethanol.
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetil)-1,3-dioxano
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 98%