Learn More
2-(2-Bromoetoxi)tetrahidro-2H-pirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 17739-45-6 |
| Fórmula molecular | C7H13BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-2-bromoethane, 1-Bromo-2-(2-tetrahydropyranyloxy)ethane, 2-(2-Bromoethoxy)oxane, 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran, 2-Bromo-1-(tetrahydropyran-2-yloxy)ethane, 2-Bromoethanol tetrahydropyranyl Ether, 2-Tetrahydropyranyl 2-bromoethyl Ether, 2-[(Tetrahydropyran-2-yl)oxy]ethyl Bromide, NSC 216078 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2 |
| SMILES | BrCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bromoetoxi)tetrahidro-2H-pirano |
| Peso molecular (g/mol) | 209.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.01 |