Learn More
2-(2-Bromoetoxi)tetrahidro-2H-pirano, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245024 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10021234 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394930250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17739-45-6 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17739-45-6
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD01321310
Clave InChI GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy oxane, 2h-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromo-ethoxy-tetrahydro-pyran, 2-2-bromoethoxy tetrahydropyran, 2 2-bromoethoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-2-bromoethoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,3-2-bromoethoxy tetrahydro, 2-2-bromoethyl oxy tetrahaydro-2h-pyran
PubChem CID 86621
Nombre IUPAC 2-(2-bromoetoxi)oxano
SMILES C1CCOC(C1)OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3840g/mL
Punto de ebullición 62°C to 64°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.384
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.