Learn More
2-(2-Bromoetoxi)anisol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromoethoxy)anisole |
| CAS | 4463-59-6 |
| Fórmula molecular | C9H11O2Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-(2-Bromoethoxy)-2-methoxybenzene, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl Bromide, 2-Bromoethyl 2-Methoxyphenyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11BrO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetoxi)-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 231.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9942 |