Learn More
2-(2-Bromoetoxi)anisol, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449077 250 mg 250 miligramos
15429077 1 g 1 g
15439077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52382.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4463-59-6
Fórmula molecular C9H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 231.089
Número MDL MFCD00017892
Clave InChI PBRPKYRJVDJZTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-bromoethoxy anisole, 1-2-bromoethoxy-2-methoxybenzene, 2-2-bromoethoxy-1-methoxybenzene, 2-bromoethyl 2-methoxyphenyl ether, 2-2-methoxyphenoxy ethylbromide, pubchem3133, 2-methoxyphenoxy ethylbromide, ksc495i5p, akos bc-2659, timtec-bb sbb008602
PubChem CID 1799099
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-2-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1OCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoethoxy)anisole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.09
Porcentaje de pureza ≥97%