Learn More
2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15209736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15209736 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15209736 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3292-77-1
Fórmula molecular C5H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 206.06
Número MDL MFCD06411540
Clave InChI AQRFTRDAOYSMEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1-thiazol-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-thiazolyl, 2-bromo-1-1,3-thiazol-2-yl-1-ethanone, 1-bromo-1,3-thiazole-2-yl ethane-2-one, 2-bromoacetylthiazole, 2-bromoacetyl thiazole
PubChem CID 2795212
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(1,3-tiazol-2-il)etanona
SMILES BrCC(=O)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromoacetyl)thiazole
Punto de fusión 52.0°C to 55.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.06
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Bromoacetyl)thiazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.