Learn More
2-(2-Bromoacetamida)-3-benzoil-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromoacetamide)-3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene |
| CAS | 29462-27-9 |
| Fórmula molecular | C17H16BrNO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(3-benzoyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thien-2-yl)-2-bromoacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16BrNO2S/c18-10-14(20)19-17-15(12-8-4-5-9-13(12)22-17)16(21)11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2,(H,19,20) |
| SMILES | BrCC(=O)Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(3-benzoil-4,5,6,7-tetrahidro-1-benzotiofen-2-il)-2-bromoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 378.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.0085 |