Learn More
2-(2-Bromo-acetilamino)-5-cloro-benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromo-acetylamino)-5-chloro-benzophenone |
| CAS | 32580-26-0 |
| Fórmula molecular | C15 H11 Br Cl N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrClNO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19) |
| SMILES | Clc1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-benzoil-4-clorofenil)-2-bromoacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 352.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.9662 |