Learn More
Ácido 2-(2-Bromo-6-clorofenil)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Bromo-6-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 37777-77-8 |
| Fórmula molecular | C8H6O2ClBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-6-bromophenylacetic Acid, 2-Bromo-6-chlorobenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Br |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-bromo-6-clorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 249.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.924 |