Learn More
Clorhidrato de 2-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)etan-1-amina, TRC
Código de producto. 30333910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333910 250 mg 250 miligramos
30332935 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30333910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB998510250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-Bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine Hydrochloride
CAS 103275-23-6
Fórmula molecular C10H14NO2Br • HCl
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14BrNO2.ClH/c1-13-9-5-7(3-4-12)8(11)6-10(9)14-2;/h5-6H,3-4,12H2,1-2H3;1H
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CCN)Br)OC.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-(2-bromo-4,5-dimetoxifenil)etanamina
Peso molecular (g/mol) 260.133646