Learn More
2-(2-Boc-aminoetoxi)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol |
| CAS | 139115-91-6 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, N-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 2-(2-Boc-aminoethoxy)ethanol, 2-(2-tert-Butoxycarbonylaminoethoxy)ethanol, N-Boc-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl ether, [2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(12)10-4-6-13-7-5-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCO |
| Nombre IUPAC | N-[2-(2-hidroxietoxi)etil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.1314 |