Learn More
2,2'-Bitiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439453 25 g 25 g
11419453 1 g 1 g
11429453 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12335.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.256 g/mol
2,2'-Bithiophene is used as a precursor in the preparation of 5,5'-bis(trimethylstannyl)-2,2'-bithiophene , which is used for the synthesis of small molecules and polymer semiconductors for organic field-effect transistor (OFETs), organic light-emitting diode (OLED), Plastic Light Emitting Diode (PLED) and Organic Photovoltaic (OPV) applications. It is associated with aryl iodides and involved in rhodium catalyzed arylation of heteroarenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2′-bitiofeno se utiliza como precursor en la preparación de 5,5′-bis(trimetilestannil)-2,2′-bitiofeno, que se utiliza para la síntesis de moléculas pequeñas y semiconductores poliméricos para transistor de efecto de campo orgánico (OFET), diodo emisor de luz orgánico (OLED), diodo emisor de luz plástica (PLED) y aplicaciones de Fotovoltaica Orgánica (OPV). Se asocia con yoduros de arilo y participa en la arilación catalizada del rodio de heteroarenos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-97-7
Fórmula molecular C8H6S2
Peso molecular (g/mol) 166.256
Número MDL MFCD00005414
Clave InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nombre IUPAC 2-tiofén-2-iltiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bithiophene
Punto de fusión 30°C to 33°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 3039
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.27
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.