Learn More
2,2'-Bitiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10289830 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
20 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
2.50 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10289830 20 g Frasco de vidrio 20 g
10117420 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10289830 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 402690200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 492-97-7 | C8H6S2 | 166.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 492-97-7
Fórmula molecular C8H6S2
Peso molecular (g/mol) 166.27
Número MDL MFCD00005414
Clave InChI OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl, dithienyl, bithiophene, 2,2'-dithienyl, 2,2' bithiophenyl, 2,2-bithiophene, 2,2'-dithiophene, alpha-bithiophene, 2-2-thienyl thiophene
PubChem CID 68120
ChEBI CHEBI:36821
Nombre IUPAC 2-tiofén-2-iltiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=CS2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Bithiophene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30.0°C to 35.0°C
Punto de ebullición 260.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 20 g
Beilstein 19, 32
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.27
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Bithiophene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.