Learn More
Ácido 2,2-bitiofen-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10531682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10531682 250 mg 250 miligramos
10212542 1 g 1 g
10674745 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531682 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 2060-55-1
Fórmula molecular C9H6O2S2
Peso molecular (g/mol) 210.265
Clave InChI PTNWHEHDBNNKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bithiophene-5-carboxylic acid, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2,2-bithiophene-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-carboxylicacid, 2,2' bithiophenyl-5-carboxylic acid, 2,2'-bithiophene-5-ca, 5-carboxy-2,2'-bithiophene, 2,2'-bithienyl-5'-carboxylic, 5-2-thienyl-2-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 150965
Nombre IUPAC ácido 5-tiofen-2-iltiofen-2-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Bithiophene-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.28
Porcentaje de pureza 97%