Learn More
Éster de pinacol de ácido 2,2'-bitiofeno-5-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487847 1 g 1 g
15497847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37989.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 479719-88-5 | C14H17BO2S2 | 292.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 479719-88-5
Fórmula molecular C14H17BO2S2
Peso molecular (g/mol) 292.22
Número MDL MFCD04039974
Clave InChI HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bithiophene-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,2'-bithiophene, 2-2,2'-bithiophen-5-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, acmc-209kb7, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-bithiophene-5'-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 3592790
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(5-tiofen-2-iltiofen-2-il)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 35°C to 38°C
Color De azul verdoso a blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fusionado