Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylolpropionic acid |
| CAS | 4767-03-7 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Propionic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propanoic acid, 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, 2,2-Bis(methylol)propionic acid, 2,2-Dihydroxymethylpropanoic acid, 2,2-Dimethylolpropionic acid, 3-Hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropionic acid, Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Bis-MPA, DMPA, Dimethylolpropionic acid, NSC 96616, Nikkamer PA, Propanoic acid, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, α,α-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, α,α-Dimethylolpropionic acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(CO)(CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 134.1305 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |