Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11955071 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10265050 500 g Frasco de plástico 500 g
10437730 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11955071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147970050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4767-03-7
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Clave InChI PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Punto de fusión 185.0°C to 190.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3C(CH2OH)2CO2H
Cantidad 5 kg
Beilstein 03,401
Índice Merck 15,3277
Sinónimo 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinoxaline, 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3-diol, chembl42430, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, acmc-20aogl, 2,3-quinoxalinedione,1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(O)=O
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1,4-dihidroquinoxalin-2,3-diona
PubChem CID 613780
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2