Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10437730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10437730 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10265050 500 g Frasco de plástico 500 g
11955071 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147970010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4767-03-7 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4767-03-7
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Clave InChI PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Punto de fusión 185.0°C to 190.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C(CH2OH)2CO2H
Cantidad 1 kg
Beilstein 03,401
Índice Merck 15,3277
Sinónimo 2,2-bis hydroxymethyl propionic acid, dimethylolpropionic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methylpropanoic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2-hydroxymethyl-2-methyl, 2,2-dimethylolpropionic acid, dimethylol propionic acid, 2,2-bis hydroxymethyl propanoicacid, unii-4nhi8v17mn, 4nhi8v17mn
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in benzene
SMILES CC(CO)(CO)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-(hidroximetil)-2-metilpropanoico
PubChem CID 78501
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2