Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid is used in the synthesis and characterization studies of polyurethane dispersion modified with polymethylsiloxane (Si-PUD) and its nanocomposites incorporated with clays1.2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid based dendrimers have potent applications as delivery systems for potent anticancer drugs such as cisplatin and doxorubicin, as well as agents for both boron neutron capture therapy and photodynamic therapy Simple derivatives of this acid have been used to construct dendritic architectures via the click azide-acetylene cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 2,2-bis(hidroximetil)propiónico se utiliza en la síntesis y los estudios de caracterización de la dispersión de poliuretano modificada con polimetilsiloxano (Si-PUD) y sus nanocompuestos incorporados con los dendrímeros a base de ácido 1.2,2-bis(hidroximetil)propiónico de arcilla, que tienen potentes aplicaciones como sistemas de administración de potentes fármacos anticancerígenos como el cisplatino y la doxorrubicina, además de agentes para la terapia de captura de neutrones de boro y la terapia fotodinámica. Se han utilizado derivados simples de este ácido para construir arquitecturas dendríticas a través de la cicloadición «click» de azida-acetileno.
Solubilidad
Soluble en acetona (ligeramente), metanol y agua. Insoluble en benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid |
| Punto de fusión | 187°C to 191°C |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1756385 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,3253 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone (slightly),methanol,and water. Insoluble in benzene. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.13 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |