Learn More
Ácido 2,2-bis(hidroximetil-d2)propiónico-3,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| CAS | 1219802-03-5 |
| Fórmula molecular | C5 D7 H3 O4 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2,2-bis(hydroxymethyl-d2)- (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propanoic-3,3,3-d3 acid (ACI), 2,2-Bis(hydroxymethyl-d2)propionic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylolpropionic Acid-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7 H,2-3H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])O)C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2,2-bis[dideuterio(hidroxi)metil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 141.1736 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.1018 g/mol |
| Mostrar más |