Learn More
2,2-Bis(hidroximetil)-2,2',2″-nitrilotrietanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410707 25 g 25 g
11420707 100 g 100 g
11430707 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22515.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6976-37-0 | C8H19NO5 | 209.242 g/mol
It is used as a biological buffer, organic synthesize, chemical & pharmaceutical intermediate. It is suitable for fractionation of hemoglobin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como tampón biológico, así como intermediario de síntesis orgánica, químico y farmacéutico. Es adecuado para el fraccionamiento de la hemoglobina.
Solubilidad
Soluble en agua (209,2 g/l) a 20 °C y en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6976-37-0
Fórmula molecular C8H19NO5
Peso molecular (g/mol) 209.242
Número MDL MFCD00002853
Clave InChI OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methane
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Punto de fusión 102°C to 105°C
Fórmula lineal (HOCH2)3CN(CH2CH2OH)2
Cantidad 25 g
Beilstein 2205275
Información de solubilidad Soluble in water (209.2g/L),at 20°C and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.24
Porcentaje de pureza ≥98%