Learn More
2,2'-Bis(difenilfosfina)bifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434067 250 mg 250 miligramos
15414067 1 g 1 g
15424067 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31306.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84783-64-2 | C36H28P2 | 522.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84783-64-2
Fórmula molecular C36H28P2
Peso molecular (g/mol) 522.57
Número MDL MFCD03094574
Clave InChI GRTJBNJOHNTQBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-biphenyl, 2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl, biphep, 2-2-diphenylphosphanylphenyl phenyl-diphenyl-phosphane, dpbp, 2'-diphenylphosphanyl-1,1'-biphenyl-2-yl diphenylphosphane, pubchem9102, acmc-209pwq, 2,2'-bis diphenylphosphino-biphenyl, ar-2,2'-bis diphenylphosphino biphenyl
PubChem CID 2734940
Nombre IUPAC [2-(2-difenilfosfanilfenil)fenil]-difenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bis(diphenylphosphino)biphenyl
Punto de fusión 211°C to 215°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.57
Porcentaje de pureza 98%