Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(difenilfosfina)-1,1'-binaftilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316669 25 g 25 g
11306669 5 g 5 g
11326669 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11316669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26226.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98327-87-8 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(±)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl plays an essential role in the organic synthesis of enantioselective transformations catalyzed by the complexes of ruthenium, rhodium and palladium. It is also employed in palladium-catalyzed arylamine coupling in the preparation of demethylthiocholchines. It is used with Cu(II) to catalyze the addition of arylsulfonamides to styrenes and olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (^+)-2,2′-bis(difenilfosfino)-1,1′-binaftilo desempeña un papel esencial en la síntesis orgánica de transformaciones enantioselectivas catalizadas por complejos de rutenio, rodio y paladio. Se emplea en el acoplamiento de la arilamina catalizada por paladio en la preparación de demetiltiocolquinas. Además, se utiliza junto con Cu(II) para catalizar la adición de arilsulfonamidas a estirenos y olefinas.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, benceno y diclorometano. Ligeramente soluble en éter, metanol y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98327-87-8
Fórmula molecular C44H32P2
Peso molecular (g/mol) 622.69
Número MDL MFCD00010805
Clave InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
Nombre IUPAC [1-(2-difenilfosfanilnaftalen-1-il)naftalen-2-il]-difenilfosfano
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 281°C to 285°C
Cantidad 25 g
Beilstein 5321443
Índice Merck 14,1223
Información de solubilidad Soluble in tetrahydrofuran,benzene and dichloromethane. Slightly soluble in ether,methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.69
Porcentaje de pureza 98%