Learn More
(+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolilfosfino)-1,1'-binaftilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456490 5 g 5 g
15437705 250 mg 250 miligramos
11446490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456490 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27585.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 153305-67-0 | C48H40P2 | 678.796 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153305-67-0
Fórmula molecular C48H40P2
Peso molecular (g/mol) 678.796
Número MDL MFCD01311709
Clave InChI IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
Nombre IUPAC [1-[2-bis(4-metilfenil)fosfanilnaftalen-1-il]naftalen-2-il]-bis(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 267°C to 271°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.79
Porcentaje de pureza 98%