Learn More
fosfato de bis(2-cloroetilo) de 2,2-bis(clorometil)-1,3-propanodiol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antiblaze V6 |
| CAS | 38051-10-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Antiblaze V6 |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C13 H24 Cl6 O8 P2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Phosphoric acid, 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl tetrakis(2-chloroethyl) ester (9CI), Phosphoric acid, bis(2-chloroethyl) ester, diester with 2,2-bis(chloromethyl)-1,3-propanediol (7CI), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediol 2-chloroethanol phosphate (1:4:2), 2,2-Bis(chloromethyl)-1,3-propanediyl bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis(chloromethyl)trimethylene bis[bis(2-chloroethyl) phosphate], 2,2-Bis-(chloromethyl)-propane-1,3-diyltetrakis(2-chloroethyl) bisphosphate, Amgard V 6, Antiblaze 100, Antiblaze AB 100, Antiblaze V 6, Celltech 60, Phosgard 2XC20, Tetrakis(2-chlorethyl)dichloroisopentyldiphosphate, Tolgard V 6, V 6, V 6 (fireproofing agent) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24Cl6O8P2/c14-1-5-22-28(20,23-6-2-15)26-11-13(9-18,10-19)12-27-29(21,24-7-3-16)25-8-4-17/h1-12H2 |
| SMILES | ClCCOP(=O)(OCCCl)OCC(CCl)(CCl)COP(=O)(OCCCl)OCCCl |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [2-[bis(2-cloroetoxi)fosforiloximetil]-3-cloro-2-(clorometil)propil] bis(2-cloroetilo) |
| Mostrar más |