Learn More
2,2-bis(bromometil)-1,3-propanodiol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30317801 100 mg
1 options
Código de producto. 30317801 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC10649000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pentaerythritol Dibromide
CAS 3296-90-0
Nombres de analitos o componentes Pentaerythritol Dibromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H10 Br2 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-propanediol, 1,3-Dibromo-2,2-bis(hydroxymethyl)propane, 1,3-Dibromo-2,2-dihydroxymethylpropane, 1,3-Dibromo-2,2-dimethylolpropane, 2,2-Dibromomethyl-1,3-propanediol, Dibromoneopentyl glycol, FR 1138, FR 522, NSC 9001, Pentaerythritol dibromide, Pentaerythritol dibromohydrin
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Br2O2/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h8-9H,1-4H2
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(CO)(CBr)CBr
Nombre IUPAC 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diol
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 261.94
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.9048 g/mol