Learn More
2-((2-(bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)etil)(fenil)amino)etan-1-ol(DMTr-N-fenildietanolamina), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((2-(Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)ethyl)(phenyl)amino)ethan-1-ol(DMTr-N-phenyldiethanolamine) |
| CAS | 1085300-36-2 |
| Fórmula molecular | C31 H33 N O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | DMT-amino-diethyl-phenyl-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H33NO4/c1-34-29-17-13-26(14-18-29)31(25-9-5-3-6-10-25,27-15-19-30(35-2)20-16-27)36-24-22-32(21-23-33)28-11-7-4-8-12-28/h3-20,33H,21-24H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(OCCN(CCO)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccc(OC)cc4 |
| Nombre IUPAC | 2-[N-[2-[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]etil]anilino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 483.598 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 483.241 |