Learn More
2,2-bis(4-hidroxifenil)-1,1,1-tricloroetano-d8 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane-d8 |
| CAS | 1794780-53-2 |
| Fórmula molecular | C14H3D8Cl3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4'-(2,2,2-Trichloroethylidene)diphenol-d8, 4,4'-Dihydroxydiphenyltrichloroethane-d8, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane-d8, Bisdemethylmethoxychlor-d8, HPTE-d8, 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane-d8, Hydroxychlor-d8, NSC 7045-d8, p,p'-Hydroxy-DDT-d8, 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane-d8, 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane-d8, 2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-hydroxyphenyl)ethane-d8, α,α-Bis(4-hydroxyphenyl)-β,β,β-trichloroethane-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl3O2/c15-14(16,17)13(9-1-5-11(18)6-2-9)10-3-7-12(19)8-4-10/h1-8,13,18-19H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMILES | OC1=C([2H])C([2H])=C(C(C(Cl)(Cl)Cl)C2=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C2[2H])C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2,2,2-tricloro-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxifenil)etil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 325.64 |