Learn More
2,2-bis(4-clorofenil)-1-cloroetano, Mikromol™
Código de producto. 30052569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052569 100 mg 100 miligramos
30049334 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052569 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2513.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,2-bis(4-clorofenil)-1-cloroetano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
CAS 2642-80-0
Nombres de analitos o componentes 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 Cl3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethane
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl3/c15-9-14(10-1-5-12(16)6-2-10)11-3-7-13(17)8-4-11/h1-8,14H,9H2
SMILES ClCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2-cloro-1-(4-clorofenil)etil]benceno
Peso molecular (g/mol) 285.6
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.9926 g/mol