Learn More
2,2-Bis(3-amino-4-hidroxifenil)hexafluoropropano, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15595916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595916 1 g 1 g
15505926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15595916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456400010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 83558-87-6
Fórmula molecular C15H12F6N2O2
Peso molecular (g/mol) 366.27
Clave InChI MSTZGVRUOMBULC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-hexafluoropropane, 2-amino-4-2-3-amino-4-hydroxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl phenol, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis 2-aminophenol, phenol, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis 2-amino, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl bis 2-aminophenol, 2,2-bis 3-amino-4-hydrophenyl hexafluoropropane, 1,1-bis 3-amino-4-hydroxyphenyl-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethane
PubChem CID 632603
Nombre IUPAC 2-amino-4-[2-(3-amino-4-hidroxifenilo)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il]fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(C2=CC(=C(C=C2)O)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane
Punto de fusión 238.0°C to 240.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl) hexafluoropropane, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.