Learn More
2,2'-bis(2-clorofenil)-4,4',5,5'-tetrafenil-1,2'-biimidazol, TRC
Código de producto. 30349734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349734 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30349734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3754355G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole
CAS 7189-82-4
Fórmula molecular C42 H28 Cl2 N4
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(2-chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-Imidazole, 2-(o-chlorophenyl)-1-[2-(o-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-Imidazole (7CI,8CI), 2-(2-Chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-yl]-4,5-diphenyl-1H-imidazole, 2,2-Bis-(2-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-2'H-[1,2]biimidazolyl, 2,2’-Bis(2-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(2-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,4',5,5'-tetraphenyl-1,2'-diimidazole, 2,2’-Bis(o-chlorophenyl)-4,5,4',5'-tetraphenyl-1,2'-biimidazole, 2-(2-Chlorophenyl)-1-[2-(2-chlorophenyl)-4,5-diphenyl-1,3-diazol-2-yl]-4,5-diphenylimidazole, BIMD, Speedcure BCIM, o-Cl-HABI
Fórmula InChI InChI=1S/C42H28Cl2N4/c43-35-27-15-13-25-33(35)41-45-39(31-21-9-3-10-22-31)40(32-23-11-4-12-24-32)48(41)42(34-26-14-16-28-36(34)44)46-37(29-17-5-1-6-18-29)38(47-42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
SMILES Clc1ccccc1c2nc(c3ccccc3)c(c4ccccc4)n2C5(N=C(C(=N5)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8Cl
Nombre IUPAC 2-(2-clorofenil)-1-[2-(2-clorofenil)-4,5-difenil-imidazol-2-il]-4,5-difenil-imidazol
Peso molecular (g/mol) 659.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 658.1691