Learn More
2,2'-Biquinolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744021 1 g Frasco de vidrio 1 g
10419590 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10744021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106300010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.3 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-91-5
Fórmula molecular C18H12N2
Peso molecular (g/mol) 256.3
Número MDL MFCD00006740
Clave InChI WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
Nombre IUPAC 2-quinolin-2-ilquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 2'-Biquinoline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 193°C to 196°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 23, II, 267
Información de solubilidad Solubility in water: 1mg/l at 25°C. Other solubilities: very soluble in ethanol,,soluble in ether,acetone,benzene,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Escamas brillantes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2'-Biquinoline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.