Learn More
2,2'-Biquinolina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454283 25 g 25 g
11434283 1 g 1 g
11444283 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454283 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10907.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-91-5 | C18H12N2 | 256.308 g/mol
2,2'-Biquinoline is used as a reagent for spectrophotometric determination of Cu and as an indicator for titration of organolithium reagents, giving yellow-green charge-transfer complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2′-biquinolina se utiliza como reactivo para la determinación espectrofotométrica de Cu y como indicador para la valoración de los reactivos de organolitio, dando complejos de transferencia de carga de amarillo a verde.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,001 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-91-5
Fórmula molecular C18H12N2
Peso molecular (g/mol) 256.308
Número MDL MFCD00006740
Clave InChI WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-biquinoline, cuproin, cuproine, 2,2'-diquinolyl, 2,2'-biquinolyl, 2,2'-quinolyl, 2-2-quinolyl quinoline, 2,2-biquinoline, 2,2-diquinolyl, 2,2;-biquinoline
PubChem CID 8412
Nombre IUPAC 2-quinolin-2-ilquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)C3=NC4=CC=CC=C4C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Biquinoline
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 25 g
Beilstein 187259
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.001g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.31
Porcentaje de pureza ≥98%