Learn More
Hidrato de sal disódica del ácido 2,2'-biquinolina-4,4-dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30331936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331936 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331936 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6935435G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Biquinoline-4,4-dicarboxylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 979-88-4
Fórmula molecular C20H10N2Na2O4 . xH2O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12N2O4.2Na/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)c3cc(C(=O)[O-])c4ccccc4n3
Nombre IUPAC disodio; 2-(4-carboxilatoquinolin-2-il)quinolina-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 388.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.0436