Learn More
2,2'-Bipyridil-d8, TRC
Código de producto. 30240926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240926 25 mg 25 miligramos
30240708 5 mg 5 miligramos
30240563 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB39932825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32190-42-4
Fórmula molecular C10 D8 N2
Peso molecular (g/mol) 164.24
Sinónimo 2,2′-Bipyridine-3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-d8 (9CI, ACI), 2,2′-Bipyridine-d8 (8CI)
Nombre IUPAC 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(3,4,5,6-tetradeuteriopiridina-2-il)piridina
SMILES [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])c2nc([2H])c([2H])c([2H])c2[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridyl-d8
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.119