Learn More
2,2'-Bipiridina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Reagent for iron determinations.2,2'-bipyridine acts as a bidentate chelating ligand which form complexes with transition metal ions and shows antifungal, antibacterial and antiviral activity. It is used for the colorimetric determination of iron as well as oxidation reduction indicators to confirm the presence of ferrous ion in soils. It forms complexes with ruthenium and platinum, exhibit intense luminescence, which may have practical applications. Copper(I) bipyridine complexes involved in the oxidation of alcohols under aerobic conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo para determinaciones de hierro. La 2,2′-bipiridina actúa como ligando quelante bidentado que forma complejos con iones metálicos de transición y muestra actividad antifúngica, antibacteriana y antiviral. Se utiliza para la determinación colorimétrica del hierro y como indicadores de reducción de la oxidación para confirmar la presencia de iones ferrosos en los suelos. Forma complejos con rutenio y platino, exhibe luminiscencia intensa, que puede tener aplicaciones prácticas. Complejos de bipiridina de cobre(I) que participan en la oxidación de alcoholes en condiciones aerobias.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos y ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar lejos de fuentes de ignición.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Bipyridine |
| Punto de fusión | 70°C |
| Punto de ebullición | 272°C to 273°C |
| Temperatura de inflamación | 121°C (249°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 113089 |
| Índice Merck | 14,3347 |
| Información de solubilidad | Soluble in organic solvents and slightly soluble in water. |
| Nombre IUPAC | 2,2'-bipiridina |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,2'-Bipyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2'-Bipyridine