Learn More
[2,2'-bipiridina]-6-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [2,2'-Bipyridine]-6-carbaldehyde |
| CAS | 134296-07-4 |
| Fórmula molecular | C11H8N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O/c14-8-9-4-3-6-11(13-9)10-5-1-2-7-12-10/h1-8H |
| SMILES | O=Cc1cccc(n1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 6-piridin-2-ilpiridina-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0637 |