Learn More
Ácido 2,2'-bipiridina-4,4'-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6813-38-3 |
| Fórmula molecular | C12H8N2O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8N2O4/c15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-carboxipiridin-2-il)piridina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 244.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0484 |