Learn More
2,2'-bipiridina-4,4'-dicarboxamida, TRC
Código de producto. 30343666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343666 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30343666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB399313100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxamide
CAS 100137-02-8
Fórmula molecular C12 H10 N4 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N4O2/c13-11(17)7-1-3-15-9(5-7)10-6-8(12(14)18)2-4-16-10/h1-6H,(H2,13,17)(H2,14,18)
SMILES NC(=O)c1ccnc(c1)c2cc(ccn2)C(=O)N
Nombre IUPAC 2-(4-carbamoilpiridin-2-il)piridina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 242.233
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.08