Learn More
2,2'-Binaftaleno-6,6'-ácido dicarboxílico, TRC
Código de producto. 30134010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134010 50 mg 50 miligramos
30009007 5 mg 5 miligramos
30007298 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38690050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 932033-58-4
Fórmula molecular C22 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 342.34
Sinónimo 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid, Adapalene Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 6-(6-carboxinaftaleno-2-il)naftaleno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(ccc4c3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Binaphthalene-6,6'-dicarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14O4/c23-21(24)19-7-5-15-9-13(1-3-17(15)11-19)14-2-4-18-12-20(22(25)26)8-6-16(18)10-14/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0892
Porcentaje de pureza >95%