Learn More
2,2′-biimidazol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16657042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16657042 5 g 5 g
16647042 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16657042 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465820050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 492-98-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 492-98-8
Fórmula molecular C6H6N4
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00047014
Clave InChI AZUHIVLOSAPWDM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2 '-Bisimidazole; 2,2 '-Diimidazole
Nombre IUPAC 1H,1'H-2,2'-biimidazol
SMILES N1C=CN=C1C1=NC=CN1
Specifikationer
Vector alfa BIIMIDAZOLE
Nombre del producto químico o material 2,2 '-Biimidazol
Punto de fusión >350°C
Color Gris a amarillo
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo De 97,5 a 102,5 % (valoración con HClO4)
Envase frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Número UN 3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Forma física Polvo cristalino
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.